Y0000466
Povidone (iodinated)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Poly(vinylpyrrolidone)–Iodine complex, PVP-I, Povadyne® antiseptic
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
povidone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
II.C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO.I2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-2/h2H,1,3-5H2;
CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - Not applicable
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)