PVP1
Poly(vinylpyrrolidone)–Iodine complex
Sinonimo/i:
PVP-Iodine, Polyvinylpyrrolidone Iodine, PVP-I, Povadyne® antiseptic
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
parasites
viruses
yeast
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Stringa SMILE
II.C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO.I2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-2/h2H,1,3-5H2;
CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - Not applicable
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - Not applicable