Documenti fondamentali
Y0000386
Foeniculin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Anise star oil
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
foeniculin
Attività ottica
[α]20/D −1°, neat
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Indice di rifrazione
n20/D 1.554 (lit.)
P. eboll.
232 °C (lit.)
Densità
0.980 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Foeniculin for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92.8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)