Y0000119
Idrossiurea
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Idrossicarbamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydroxycarbamide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)