Y0000072
Tramazoline hydrochloride monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4,5-Dihydro-N-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazol-2-amine monohydrochloride monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tramazoline
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)