Documenti fondamentali
W417080
Sigma-Aldrich
Methyl N-acetylanthranilate
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Acetyl methyl anthranilate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.20
Numero FEMA:
4170
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.649
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fruity; floral
Grado:
FG
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fruity; floral
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-6-4-3-5-8(9)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
UYQKZKVNYKOXHG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)