T0138
Tetrazolium Violet
≥98% purity (TLC), powder
Sinonimo/i:
2,5-Diphenyl-3-(α-naphthyl)tetrazolium chloride, 2,5-Diphenyl-3-(1-naphthyl)tetrazolium chloride, TV
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tetrazolium Violet,
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
247-249 °C
Solubilità
methanol: 1 mg/mL, clear
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C23H17N4.ClH/c1-3-11-19(12-4-1)23-24-26(20-14-5-2-6-15-20)27(25-23)22-17-9-13-18-10-7-8-16-21(18)22;/h1-17H;1H/q+1;/p-1
RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?