Key Documents
SMB01386
Sigma-Aldrich
6-Formylpterin
greener alternative
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-FP, 2-Amino-4-hydroxy-6-formylpteridine, 2-Amino-6-formylpteridin-4-one, Pterin-6-aldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.77
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 59
new score: 52
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
applicazioni
metabolomics
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
6-Formylpterin is a Vitamin B9 (folate) metabolite and ligand to MHC class I-related protein 1 (MR1) antigens presented on mucosal-associated invariant T (MAIT) cells.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to the category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and auxiliaries”, “Reduce Derivatives”, and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
Prodotti correlati
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)