SMB00958
N-Desmethyl imatinib
≥95%
Sinonimo/i:
N-(4-Methyl-3-(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)-4-(piperazin-1-ylmethyl)benzamide, N-Desmethylimatinib, N-[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)benzamide, CGP74588, Desmethyl Gleevec, Norimatinib
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
research grade
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
PM
479.58 g/mol
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.)
tecniche
HPLC: suitable
Solubilità
ethanol: 0.20 mg/mL
DMF: 16 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)
BQQYXPHRXIZMDM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)