SMB00934
Cyclo(-Phe-Pro)
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Cyclo(-Phe-Pro), Cyclo(L-Phe-L-Pro), Cyclo-L-phenylalanyl-L-proline
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H16N2O2/c17-13-12-7-4-8-16(12)14(18)11(15-13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9H2,(H,15,17)/t11-,12-/m0/s1
QZBUWPVZSXDWSB-RYUDHWBXSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)