S8170
Sodium nitrate
BioXtra, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Chile salpeter
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0%
Impurezze
<0.0005% Phosphorus (P)
<0.1% Insoluble matter
Punto di fusione
306 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
Cationi in tracce
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.01%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.1%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Stringa SMILE
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in combination with beef extract for virus elution from water samples
- as an external calibrant in nitrate assay to quantify nitrate in cell culture medium
- as a component of liquid BG11-medium for culturing Synechococcus elongatus PCC 7942
- to test its protective effects in hepatic ischemia-reperfusion injury
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?