Documenti fondamentali
RDEN2505
Relative Density Standard (25°C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 25/4 0.8693 at 25 °C
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 500 mL
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Descrizione generale
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)