RDD041
Sodio cloruro
Redi-Dri™, ≥99%, DNase, RNase, and protease (none detected), free-flowing
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Qualità
free-flowing
pH
7
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Attività estranea
DNase, RNase, and protease (none detected)
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Redi-Dri™ packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
- Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for routine use in lab
- Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
Altre note
Note legali
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)