PHR8969
Diphenoxylate HCl
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Diphenoxylate hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
[Cl-].N3(CCC(CC3)(c4ccccc4)C(=O)OCC)CCC(c2ccccc2)(c1ccccc1)C#N.[H+]
InChI
1S/C30H32N2O2.ClH/c1-2-34-28(33)29(25-12-6-3-7-13-25)18-21-32(22-19-29)23-20-30(24-31,26-14-8-4-9-15-26)27-16-10-5-11-17-27;/h3-17H,2,18-23H2,1H3;1H
SHTAFWKOISOCBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3