PHR8792
2-Methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 2H-indazole-3-carboxamide deriv.
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
granisetron
Confezionamento
pkg of 50MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[n]1(nc2c(c1C(=O)NC3CC4N(C(C3)CCC4)C)cccc2)C
InChI
1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)
INMQDEMSQWWCSB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)