PHR8999
Oxycodone Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Codeinone, codeinone, 6-Oxocodeine, 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1485238
Confezionamento
package of 30 MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)C=C3)CC1)C
InChI
1S/C18H19NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-12,17H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
XYYVYLMBEZUESM-CMKMFDCUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)