PHR8714
Haloperidol Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one, (±)-4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one, Haloperidol Impurity B (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0001517
traceable to USP 1303024
Famiglia di API
haloperidol
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 25 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C21H23ClFNO2/c22-17-9-7-16(8-10-17)21(26)11-14-24(15-12-21)13-3-6-20(25)18-4-1-2-5-19(18)23/h1-2,4-5,7-10,26H,3,6,11-15H2
URVMQMKGIVIILI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)