PHR2685
Cyproheptadine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, pkg of 50 mg
Sinonimo/i:
5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1161010
Famiglia di API
cyproheptadine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1c2c(cccc2)C=Cc3c1cccc3
InChI
1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
QPJORFLSOJAUNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)