1161010
USP
Cyproheptadine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cyproheptadine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H12/c1-3-7-14-11-15-8-4-2-6-13(15)10-9-12(14)5-1/h1-10H,11H2
QPJORFLSOJAUNL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Cyproheptadine Hydrochloride
- Cyproheptadine Hydrochloride Oral Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3