PHR8613
Nicotine Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(2S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine N-oxide oxalate salt, (1RS,2S)-1-Methyl-2-(pyridin-3-yl)pyrrolidine 1-oxide oxalate, Nicotine 1′-N-oxide oxalate salt, Oxynicotine oxalate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C10H14N2O/c1-12(13)7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-,12?/m0/s1
RWFBQHICRCUQJJ-NUHJPDEHSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)