PHR3064
Nicotine Related Compound G
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Anabasine, (S)-3-(Piperidin-2-yl)pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1463382
Famiglia di API
nicotine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2/t10-/m0/s1
MTXSIJUGVMTTMU-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)