PHR3797
Polysorbate 60
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol sorbitan monostearate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
USP 1547947
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5x1 g
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)