1547947
USP
Polysorbate 60
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol sorbitan monostearate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
polysorbate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1