PHR3697
Venlafaxine Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1711279
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 40 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.N(CC(C2(CCCCC2)O)c1ccc(cc1)OC)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13;/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3;1H
HWPAFKGYJZARRM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)