PHR3539
Methyl Arachidate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Methyl arachidate, Arachidic acid methyl ester, Methyl eicosanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
methyl arachidate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
P. ebollizione
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)