PHR3493
trans-1,2-Dichloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
trans-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethene, trans-Acetylene dichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5.16 psi ( 20 °C)
Stato
liquid
Limite di esplosione
12.8 %
Confezionamento
pkg of 1 mL
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
48 °C (lit.)
Punto di fusione
−50 °C (lit.)
Densità
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)