PHR3489
Clenbuterol Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanone hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1134696
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
[Cl-].Clc1c(c(cc(c1)C(=O)CNC(C)(C)C)Cl)N.[H+]
InChI
1S/C12H16Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,16H,6,15H2,1-3H3;1H
VCMBTLCRANMPCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)