PHR3257
Trioxsalen
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Trioxsalen, 2,5,9-Trimethylfuro[3,2-g]benzopyran-7-one, 4,5′,8-Trimethylpsoralen, TMP, Trisoralen
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1693009
Famiglia di API
trioxsalen
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
229-231 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1cc2cc3C(C)=CC(=O)Oc3c(C)c2o1
InChI
1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3
FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)