PHR3132
Riluzole Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
4-(Trifluoromethoxy)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1604348
Famiglia di API
riluzole
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. eboll.
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)