PHR2970
Borage Seed Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Borage oil from Borago officinalis seeds
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1076057
Famiglia di API
borage seed oil
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)