PHR2980
Flax Seed Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Linseed oil
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1270774
Famiglia di API
flax seed oil
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Indice di rifrazione
n20/D 1.4795 (lit.)
Densità
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
awg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)