PHR2912
Famotidine Related Compound E
reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
N,N′′′-[Dithiobis(methylene-4,2-thiazolediyl)]bisguanidine, 2,2′-[4,4′-Disulfanediylbis(methylene)bis(thiazole-4,2-diyl)]diguanidine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical secondary standard
reference material
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1269254
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
[s]1c(nc(c1)CSSCc2nc([s]c2)N=C(N)N)N=C(N)N
InChI
1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18)
ZWHJVLVEEDAPHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)