PHR2910
Famotidine Related Compound C
Sinonimo/i:
Famotidine Related Compound C, Famotidine Impurity C (PhEur), (3-[[2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methyl]thio]propionyl]sulfamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1269232
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
famotidine
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)