PHR2911
Famotidine Related Compound D
Sinonimo/i:
3-{{{2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl}methyl}sulphanyl}propanamide, 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1269243
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
famotidine
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C8H13N5OS2/c9-7(14)1-2-15-3-6-4-16-8(13-6)11-5-12-10/h4-5H,1-3,10H2,(H2,9,14)(H,11,12,13)
ASHSLSDRNNWQKI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)