PHR2822
Acamprosate Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3-Amino-1-propanesulfonic acid, Acamprosate Calcium Impurity A (PhEur), 3APS, Homotaurine, Tramiprosate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000116
traceable to USP 1000565
Famiglia di API
acamprosate
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
293 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)