PHR2759
Memantine Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3-Amino-5,7-dimethyladamantan-1-ol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1380568
Famiglia di API
memantine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.NC21CC3(CC(C2)(CC(C1)(C3)C)C)O
InChI
1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H
VSLXJPGBEIWMTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)