PHR3831
5-[4-(Azidomethyl)[1,1-biphenyl]-2-yl]-2H-tetrazole
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
5-[4-(Azidomethyl)[1,1Ͱ-biphenyl]-2-yl]-2H-tetrazole, AZBT
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)