PHR2503
Meloxicam Impurity E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Methyl 4-hydroxy-2-methyl-1,1-dioxo-1λ6,2-benzothiazine-3-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
meloxicam
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H11NO5S/c1-12-9(11(14)17-2)10(13)7-5-3-4-6-8(7)18(12,15)16/h3-6,13H,1-2H3
NGHIOTWSWSQQNT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)