PHR1731
Nitisinone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Nitisinone, 2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 2-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione, NTBC, Nitisone, SC 0735
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
nitisinone
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HPD(3242)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)