PHR1579
Ursodiol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Ursodeoxycholic acid, 3α,7β-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 5β-Cholan-24-oic acid-3α,7β-diol, 7β-Hydroxylithocholic acid, UDCS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. U0800000
traceable to USP 1707806
Famiglia di API
ursodiol
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
203-204 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR1H4(9971)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)