PHR2496
Oxacillin Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1481044
Famiglia di API
oxacillin
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 50 mg
Punto di fusione
192-194 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)