Documenti fondamentali
188079
Supelco
Anolyte for coulometric Karl Fischer Titration without diaphragm Aquastar®
Sinonimo/i:
Karl Fischer Anolyte Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12352401
NACRES:
NA.21
Materiali
diaphragm (No)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: coulometric
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Temp. transizione
flash point 12.5 °C
Compatibilità
passes test for application
Temperatura di conservazione
15-25°C
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
54.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12.5 °C