PHR2422
Benazepril Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1048663
Famiglia di API
benazepril
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N)CC(=O)O
InChI
1S/C12H14N2O3/c13-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)14(12(9)17)7-11(15)16/h1-4,9H,5-7,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
JTCTZPXAQOMDEI-VIFPVBQESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)