Y0001038
Benazepril for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benazepril hydrochloride, (3S)-3-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid hydrochloride
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
benazepril
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
Informazioni sul gene
human ... ACE(1636)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti