PHR2203
Potassium Nitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Potassium nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1548349
Famiglia di API
potassium nitrate
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Punto di fusione
334 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)