542040
Potassium nitrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Saltpeter
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystalline
tecniche
flow cytometry: suitable
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
334 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Improving drought and salinity tolerance in barley by application of salicylic acid and potassium nitrate: Studies the ameliorative effects of potassium nitrate and salicylic acid on barley, showing improved tolerance to drought and salinity stress (KA Fayez, SA Bazaid, 2014).
- Prior application of 10% potassium nitrate to reduce post-bleaching sensitivity: a randomized triple-blind clinical trial: Evaluates the use of potassium nitrate in reducing sensitivity post dental bleaching, providing clinical evidence of its effectiveness (M Rezende, KL da Silva, TC Miguel, PV Farago, 2020).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?