PHR2174
Plastic Additive 4
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. P2155011
traceable to USP 1544950
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)