PHR1800
Metamizole Sodium
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Metamizole sodium hydrate, (antipyrinylmethylamino)methanesulfonic acid sodium salt, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone-4-methylaminomethanesulfonate sodium, 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-3-pyrazolone sodium methanesulfonate, Analgin, Dipyrone, Metamizol, Methampyrone, Methylmelubrin, Noraminopyrine methanesulfonate sodium, Sodium methylaminoantipyrine methanesulfonate, Sulpyrine, [(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamino]methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. M0600900
Famiglia di API
metamizole
Stato
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CN(C)c1[c]([n]([n](c1C)C)c2ccccc2)=O.O
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)