PHR1395
Methocarbamol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Guaiacol glyceryl ether carbamate, Methocarbamol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1412008
Famiglia di API
methocarbamol
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(OCC(O)COC1=C(OC)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO5/c1-15-9-4-2-3-5-10(9)16-6-8(13)7-17-11(12)14/h2-5,8,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
GNXFOGHNGIVQEH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759)
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)