PHR1646
Amiodarone Related Compound H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Chloro-N,N-diethylethylamine hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride, 2-Chlorotriethylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1027380
Famiglia di API
amiodarone
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Punto di fusione
208-210 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCN(CC)CCCl
InChI
1S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1H
RAGSWDIQBBZLLL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Amiodarone is an antiarrhythmic agent used for the prophylaxis and treatment of ventricular arrhythmias and atrial fibrillation.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)